missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System

Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen

Marke:  Labconco™ 7460900

489.30 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10405395

  • 550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen

  • Kanister aus durchsichtigem Polypropylen mit Befestigungsklammer, 17 in. (43 cm)-PVC-Schläuche und zwei Klammern
  • Der Kanister enthält die in der Tabelle aufgeführten Falleneinsätze

Spezifikation

Spezifikation

Klar
CentriVap™ System
Sekundärer Trap-Behälter
2,3 kg
Polypropylen
Befestigungsklammer
5 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System > Sekundärfalle

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt