Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Stopfen
Entspricht ISO 1042 und DIN 12664. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, werden aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  MBL FRD166
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12000713
  • 73.70 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, der Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Beschriftungen in blauem Email
  • Stopfen aus Polyethylen im Lieferumfang enthalten
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, „H“-Konformitätskennzeichnung
Blaue Emaille-Beschriftungen
Borosilikatglas
±0.025 ml
Klasse A
Polyethylen
10 ml
90 mm
Ja
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A, mit Stopfen > Fassungsvermögen:10 ml; Stopfen:Polyethylen