Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Puderfreie, chlorierte Innenseite
- Aufgerolltes Bündchen
- Handspezifisch
- Glatte Oberfläche
- Polyisopren
- Weiß
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Produkttyp | Reinraumhandschuhe |
Größe | 8,5 |
Sterilität | Steril |
Dicke (metrisch) | 0,21 mm |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand |
Modell | 8350085 |
Menge | 200 Paare |
Beständig gegen | Spritzwasserbeständigkeit |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411045104 | Sterilitätszertifikat | 18/02/2025 | 83500085 |
2407039605 | Sterilitätszertifikat | 18/02/2025 | 83500085 |
2406004205 | Sterilitätszertifikat | 18/02/2025 | 83500085 |
2411045104 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 83500085 |
2407039605 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 83500085 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ 83-500 Serie Handschuhe aus Polyisopren, weiß >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur