Learn More
Bellingham and Stanley™ Touchscreen-Refraktometer
Temperaturgesteuertes Peltier-Refraktometer mit hochauflösendem Touchscreen
12670.00 CHF - 16055.00 CHF
Spezifikation
Typ | Digital Refractometer |
---|---|
Scale Range | 0 to 100 Brix |
Enthält | Refractometer, RFID Tags (2), Instruction Manual, and Certificate of Conformity |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16614912
|
Bellingham and Stanley™
19-30 |
Resolution: 0.01 Brix |
12670.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15807205
|
Bellingham and Stanley™
19-40 |
Auflösung: 0,01/0,001 Brix |
16055.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Das Touchscreen-Refraktometer mit Peltier-Temperaturregelung verfügt über den neuesten integrierten 7-Farb-Touchscreen, ein HD-Display und USB/LAN-Konnektivität.Das Refraktometer wird mit zwei RFID-Tags, einer Bedienungsanleitung und einem Konformitätszertifikat geliefert.Ideal für Messungen und Kontrollen in anspruchsvollen Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und Industriebranche.
- Waagen
- RI 1,32–1,58
- Brix 0–100
- Auflösung:
- RI 0,00001 (RFM330-T)/ 0,000001 (RFM340-T)
- Brix 0,01
Specifications
Digital Refractometer | |
0 to 100 Brix | |
Refractometer, RFID Tags (2), Instruction Manual, and Certificate of Conformity |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.