Learn More
Bellingham and Stanley™ Touchscreen-Refraktometer
Temperaturgesteuertes Peltier-Refraktometer mit hochauflösendem Touchscreen
Marke:  Bellingham and Stanley™ 19-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15807205
  • 16055.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Touchscreen-Refraktometer mit Peltier-Temperaturregelung verfügt über den neuesten integrierten 7-Farb-Touchscreen, ein HD-Display und USB/LAN-Konnektivität.Das Refraktometer wird mit zwei RFID-Tags, einer Bedienungsanleitung und einem Konformitätszertifikat geliefert.Ideal für Messungen und Kontrollen in anspruchsvollen Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und Industriebranche.
  • Waagen
    • RI 1,32–1,58
    • Brix 0–100
  • Auflösung:
    • RI 0,00001 (RFM330-T)/ 0,000001 (RFM340-T)
    • Brix 0,01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Refraktometer
Auflösung: 0,01/0,001 Brix
± 0,01 bis 0,03 Brix
0 bis 100 Brix
RFM340-T.
Refraktometer, RFID-Tags (2), Bedienungsanleitung und Konformitätsbescheinigung