Learn More
Bellingham and Stanley™ Touchscreen-Refraktometer
Temperaturgesteuertes Peltier-Refraktometer mit hochauflösendem Touchscreen
Marke:  Bellingham and Stanley™ 19-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16614912
  • 12670.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Touchscreen-Refraktometer mit Peltier-Temperaturregelung verfügt über den neuesten integrierten 7-Farb-Touchscreen, ein HD-Display und USB/LAN-Konnektivität.Das Refraktometer wird mit zwei RFID-Tags, einer Bedienungsanleitung und einem Konformitätszertifikat geliefert.Ideal für Messungen und Kontrollen in anspruchsvollen Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und Industriebranche.
  • Scales
    • RI 1.32 - 1.58
    • Brix 0 - 100
  • Resolution:
    • RI 0.00001 (RFM330-T)/ 0.000001 (RFM340-T)
    • Brix 0.01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digital Refractometer
Resolution: 0.01 Brix
± 0.1 Brix
0 to 100 Brix
RFM330-T
Refractometer, RFID Tags (2), Instruction Manual, and Certificate of Conformity