Learn More
Unity Lab Services™ Total Care Garantie für Thermo Scientific Superspeed-Zentrifuge + HC/LC (Gruppe 2)
Die Total Care Garantie stellt eine Ergänzung zur Werksgarantie dar. Inklusive zweitägiger Reaktionszeit (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien), Vorzugsbehandlung im technischen Support und einen Besuch zur Präventivwartung.
Marke: Unity Lab Services™ TCWTYCENSUPER
1818.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Upgrade einer grundlegenden Werksgarantie mit Vorzugsbehandlung im Kundenservice und schnellerer Vor-Ort-Planung sowie einem jährlichen Einsatz zur präventiven Wartung
- 2 Werktage Reaktionszeit (kann je nach Standort variieren) für Instandsetzung
- Umfasst Teile und Arbeitsaufwand, die durch die Werksgarantie abgedeckt sind, um die Instandsetzung zu gewährleisten
- Ein geplanter Einsatz zur präventiven Wartung, einschließlich eines Kits zur präventiven Wartung (falls zutreffend)
- Unbegrenzter Zugang zu OEM-geschulten Experten für technischen Support, die Probleme diagnostizieren, untersuchen und remote lösen oder Vor-Ort-Einsätze mit den neuesten digitalen Remote-Support-Tools planen können.
- Zugriff auf die Wissensdatenbank des Online-Service
- Reparaturgarantie für die Instandsetzung für die Dauer der Produktgarantie oder für 1 Jahr, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, wie in den Geschäftsbedingungen definiert
- Gerätesoftware-/Firmware-Aktualisierungen sind bei Bedarf im Lieferumfang enthalten, um einen Besuch zur präventiven Wartung oder zur Instandsetzung zu unterstützen
- Upgrades auf neue Softwareversionen nicht im Leistungsumfang enthalten
- 10 % Rabatt auf zusätzliche Serviceleistungen, einschließlich zusätzlicher Einsätze zur präventiven Wartung, Kalibrierungs- und Qualifizierungsservices
Spezifikation
Superspeed-Zentrifuge + HC/LC (Gruppe 2) | |
Vorzugsbehandlung im technischen Support und ein Besuch zur Präventivwartung | |
Total Care Garantie | |
Upgrades auf neue Softwareversionen |
Erweiterung der Werksgarantie | |
Zweitägige Reaktionszeit (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien), Vorzugsbehandlung im technischen Support und einen Besuch zur Präventivwartung. | |
Zwei Tage (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
77Stunden
15Minuten
45Sekunden
13