Learn More
Thermo Scientific Chemicals TLC-Gütegrad, 12 Mikrometer, APS-Kieselgel
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042765.30
64.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
12 μm | |
TLC | |
500 bis 600 m2/g | |
Silika |
60 Å | |
250 g | |
Kieselgel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P04L006 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
Y03J004 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
W25F041 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
Q30F038 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |
Y09D026 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042765.A1,042765.30,042765.18,042765.A7 |