Learn More
Thermo Scientific Chemicals TLC-Gütegrad, 12 Mikrometer, APS-Kieselgel
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042765.A1
179.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11395577
  • 185.00 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 μm
TLC
1 kg
Kieselgel
60 Å
6,5 bis 7,5
500 bis 600 m2/g
Silika
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TLC-Gütegrad, 12 Mikrometer, APS-Kieselgel > 1 kg