Learn More
Thermo Scientific Chemicals TLC-Gütegrad, 12 Mikrometer, APS-Kieselgel
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042765.18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11305587
  • 21.85 CHF / 50 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 μm
TLC
50 g
Kieselgel
60 Å
6,5 bis 7,5
500 bis 600 m2/g
Silika