Learn More
SI Analytics TITRONIC 300 Modul 1 Grundgerät
Robuste, zuverlässige, gebrauchsfertige TITRONIC 300, Modul 1 Basiseinheit, die sich ideal für den Einsatz in vielen Labor- und Wissenschafts- und Forschungsumgebungen eignet.
Marke: SI Analytics 285225810
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- TITRONIC 300 Modul 1 TM 300/50 100-240V
- Motorbetriebene Kolbenbüretten mit 20 oder 50 ml-Dosiereinheit
- Für manuelle Titrationen und hochpräzise Dosieraufgaben
- Die TITRONIC™ 300 kann von einem PC vollständig über die USB- oder RS-232-Schnittstelle gesteuert werden
- Bis zu 16 Büretten können über die RS232-Schnittstelle kaskadierend miteinander verbunden werden
Spezifikation
TITRONIC 300 Modul 1 Grundgerät Titrator | |
100 – 240 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics TITRONIC 300 Modul 1 Grundgerät > Mit: TZ 3160-Dosiereinheit; Spannung: 100–230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur