Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star T910 pH-Titrator und Kits
Wir haben unsere elektrochemische Kerntechnologie in ein hochmodernes Dosiersystem integriert, um den Orion Star T910 pH-Titrator zu entwickeln, ein modernes, vereinfachtes automatisiertes System, mit dem Sie Titrationen einfacher, zuverlässiger und reproduzierbarer durchführen können als manuell.
Marke: Thermo Scientific™ START9101
3109.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Orion Star T910 pH-Titrator eignet sich für spezielle Säure-Basen-Titrationen, einschließlich des titrierbaren Säuregehalts von Fruchtsäften und Weinen, des Säuregehalts von Lebensmitteln, der Alkalität von Wasserproben, des Säuregehalts und der Alkalität von Konsumgütern, der Gesamtsäurezahl (TAN) und der Gesamtbasenzahl (TBN). Die Titrationsverfahren umfassen Äquivalenzpunkt-Titrationen und voreingestellte pH-Endpunkt-Titrationen für die vielseitige Probenanalyse. Koppeln Sie die Titrator-Option mit beliebigen unserer Premium ROSS pH-Elektroden, oder wählen Sie eines unserer vorkonfigurierten Titrator- und Elektroden-Kits, um einen gebündelten Rabatt zu erhalten.
•Genaue und reproduzierbare Ergebnisse: Die Automatisierung des Titrations-Arbeitsablaufs ermöglicht es, die Analyse jedes Mal mit den gleichen Einstellparametern und Berechnungen durchzuführen
•Kürzere Rüstzeit: Einmaliges Einrichten und Speichern von Elektrode, Titrationsmittel und Titrationsparametern anhand von Methoden
•Verbesserter Labordurchsatz: Starten Sie die Titration, und lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt laufen
•Reduzierte Kosten und Ausfallzeiten: Leicht austauschbare Titratorteile minimieren wartungsbedingte Ausfallzeiten; gleichzeitig senken langlebige Elektroden die Betriebskosten
•Sicheres Dokumentieren der Testergebnisse: Sehen Sie sich die Ergebnisse live, in der zusammenfassenden Tabelle und innerhalb des 100-Punkte-Datenprotokolls an
•Anwendungsdatenbank: Getestete und validierte vorprogrammierte Methoden können auf Ihren Titrator geladen werden
•Der Standard ROSS Kit mit der 8102BNUWP ROSS Ultra pH-Elektrode und der 927007MD ATC-Temperatursonde aus Edelstahl ist ideal für die meisten Standard-pH-Titrationen und insbesondere für voreingestellte Endpunkt-Titrationen, die die Temperatur einschließen
•Der ROSS Sure-Flow Kit mit 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode ist für anspruchsvolle Proben, die Standard-pH-Elektroden verstopfen können oder die eine schnell fließende Verbindung vom Hülsentyp benötigen
Spezifikation
±0.2 mV | |
Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung | |
±0.2 °C | |
Ja, einstellbar | |
10 ml, 20 ml (mitgeliefert) oder 50 ml | |
1 bis 5 | |
1 | |
Export des Datenprotokolls als CSV- oder PDF-Datei, Kurz- oder Langform | |
Orion Star T910 pH-Titrator Standard-ROSS-Kit | |
Säuren-/Basen-Titrator | |
Säuren-Basen-Titrationen, einschließlich titrierbarem Säuregehalt von Säften und Weinen, Säuregehalt von Lebensmitteln, Alkalität von Wasserproben, Säure und Alkalität von Konsumgütern, Gesamtsäurezahl (TAN) und Gesamtbasenzahl (TBN) | |
BNC-Anschluss (pH-Elektrode), Stiftanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde) | |
Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokolle und Einstellungen | |
Orion Star T910 | |
0,5 % RSD, abhängig von den Umgebungs- und Handhabungsbedingungen | |
pH-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde, Rührersonde | |
-2 bis 20 | |
Der Bürettenantrieb verfügt über eine fortschrittliche Mikroschritt-Technologie, die 25.600 Mikroschritte pro Motorumdrehung zur reibungslosen und präzisen Positionierung der Bürette ermöglicht (über 2 Millionen Mikroschritte über den vollen Hubbereich der Bürette) | |
0,001, 0,01, 0,1 (vom Anwender wählbar) | |
Automatisch fortlaufend, manuell oder abgeschaltet | |
41 bis 104 °F | |
Optionale 1-Punkt-Offset-Kalibrierung | |
Manuell oder automatisch | |
Standardisierte Titration oder manuelle Eingabe der Konzentration | |
Ja, startet einen neuen Titrations-Arbeitsablauf | |
Direkt- oder Rücktitration | |
1 Jahre Austauschgarantie | |
100–240 V, 50/60 Hz |
Automatische Spülzyklen zum Spülen und zur Abgabe diskreter Volumen mit Stufenlos-Option; übertrifft | |
± 0.002 pH | |
Benachrichtigungen über Abschluss des Titrationszyklus, maximales Volumen des Titrationsmittels, volles Datenprotokoll, fällige Kalibrierung, Wartungsaufforderung | |
Fester oder variabler Wert bei der Titration | |
pH-Wert und Temperatur | |
CE, TÜV 3-in-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010 | |
1 bis 5 Zyklen, Option zum Ausschluss von Zyklusergebnissen aus den Durchschnittsergebnissen und RSD-Berechnungen | |
Jeweils 100 Datensätze: Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung | |
Kapazitiver 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen, Auflösung 640 x 480 | |
1 bis 2 | |
8102BNUWP ROSS Ultra pH-Elektrode, 927007MD ATC-Sonde, 20 ml-Bürette, Rührersonde, Dispensersonde, Standard-Schlauchkit, 1 l-Kunststoffflasche, GL38 Flaschenverschluss mit zwei Anschlüssen, Trocknungsröhrchen, Computerkabel, Dokumente auf USB-Laufwerk, 110–240 V Stromversorgung | |
IP 51 | |
ABS-Kunststoff | |
Bis zu 10 Methoden mit optionalem Passwortschutz; Import/Export-Methoden über USB-Stick | |
3 USB-Anschlüsse für Drucker, USB-Stick und Verbindungen für die Computersoftware | |
1 bis 3 | |
-2000,0 bis +2000,0 mV | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
0.1 mV | |
0.1 °C | |
5 vom Benutzer wählbare Geschwindigkeiten (250 bis 3700 U/min) | |
5 °C bis 40 °C | |
-5,0 °C° bis +100,0 °C° | |
Ja, mit nicht flüchtiger Pufferbatterie | |
Routinemäßig, schnell, sorgfältig oder benutzerdefiniert | |
Äquivalenzpunkt oder voreingestellter Endpunkt | |
Ja, mit USB-Stick | |
10 in x 16 in x 14 in; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04