Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO2-Inkubator, 165 l
Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-Inkubator wurde speziell für zuverlässiges Leistungsverhalten, einfache Bedienung und die Wertschöpfung entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich ist – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag.
Marke:  Thermo Scientific™ 50163007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17154951
  • 39571.88 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5,8 cu. ft.
Zweifach gestapelte 165 l-Inkubatoren mit Stapeladapter und Rollenbasis
Kupfer
TC-Sensor
Edelstahl (18/8)
<93% bei 37 °C
CO2 Inkubator
Dual Stack
34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm)
230 V, 50/60 Hz
USB und optional 4 bis 20 mA
165 l/Kammer
1 bis 20%
LED
Keine
Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO2-Inkubator, 165 l >