Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer ist ein ideales Startgerät für die potentiometrische Titration mit Expansions- und Automatisierungspotenzial.
6205.00 CHF - 8190.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp Online-Farbgrafik
Typ Potentiometric Titrator
Material Polypropylen
Präzision 0,05 bis 0,07%
Bereich (pH) -3 bis 18
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
13456979
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285220160
TitroLine™ 7000
6210.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15534923
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285220960
TitroLine™ 7000
8190.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13456768
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285220140
TitroLine™ 7000
6205.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PH-/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer-Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
  • Mit Magnetrührer TM 235
  • Ventil: PTFE, ETFE
  • Zylinder: Borosilikatglas 3.3
  • Schläuche: FEP, blau
  • Hochauflösende pH/mV-Elektrode und Temperatureingänge für pH-, ISE-, Redox- (ORP) oder photometrische Titrationen
  • Polarisierbarer Elektrodeneingang für festgelegte Endpunkt-Titrationen (Dead-stop)
  • Modus für lineare (fixe Zunahme) und dynamische Äquivalenzpunkttitration
  • Titrationen zu pH-, mV- und μA-Endpunkt
  • Manuelle Titrationsmodi und routinemäßige Dosieraufgaben sind ebenfalls verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
Online-Farbgrafik
Polypropylen
-3 bis 18
Potentiometric Titrator
0,05 bis 0,07%
10 °C bis 40 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer