Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer ist ein ideales Startgerät für die potentiometrische Titration mit Expansions- und Automatisierungspotenzial.
Marke: SI Analytics™ 285220160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PH-/mV-Eingang mit 24 Bit-Messumformer-Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz RFID-Empfänger für SI Analytics ID-Elektroden
- Mit Magnetrührer TM 235
- Ventil: PTFE, ETFE
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Schläuche: FEP, blau
- Hochauflösende pH/mV-Elektrode und Temperatureingänge für pH-, ISE-, Redox- (ORP) oder photometrische Titrationen
- Polarisierbarer Elektrodeneingang für festgelegte Endpunkt-Titrationen (Dead-stop)
- Modus für lineare (fixe Zunahme) und dynamische Äquivalenzpunkttitration
- Titrationen zu pH-, mV- und μA-Endpunkt
- Manuelle Titrationsmodi und routinemäßige Dosieraufgaben sind ebenfalls verfügbar
Spezifikation
Online-Farbgrafik | |
50 ml-Wechseleinheit WA 50, mit brauner Glasflasche für Titrant, GL 45- und S 40-Flaschenadapter, Röhrchen, Tropfrohr und Titrierspitze | |
TitroLine™ 7000 | |
-3 bis 18 | |
29,6 x 15,3 x 45 cm |
Potentiometric Titrator | |
Polypropylen | |
0,05 bis 0,07% | |
10 °C bis 40 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 mit Magnetrührer > Im Lieferumfang enthalten:50 ml-Wechseleinheit WA 50
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur