Learn More
SI Analytics™ Titrator TitroLine™ 7500 KF Trace-Modul 3
Der TitroLine™ 7500 KF Trace ist ein kompakter, einfach bedienbarer coulometrischer Titrator zur Wasserbestimmung nach Karl Fischer (KF) mit einem typischen Betriebsbereich von 1 ppm bis 5 % Wasser.
Marke:  SI Analytics™ 285220880
Artikelnummer. 15372477
  • 6250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatischer Titrator für coulometrische KF-Titration
  • Hochsichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Dazu gehören bis zu drei USB-, ein LAN- und zwei RS232-Anschlüsse für die Erweiterung und den Anschluss von Geräten
  • Zum Exportieren der Ergebnisse als PDF oder CSV, auch in Netzwerken
  • Besonderheiten des TitroLine 7500 KF Trace
  • Coulometrische KF-Titration mit automatischer Driftbestimmung und -korrektur
  • Mit Standardmethoden für verschiedene Anwendungen wie Wasser in %, Wasser in ppm, Wasser mit KF-Ofen usw.
  • Mittelwert und relative Standardabweichung statistischer Funktionen
  • Konfigurierbarer Ausgang: Kurz, Standard mit Kurve, GLP
  • Ausgabe der Ergebnisse in ppm, %, mg, μg, mg/l. Gerät individuell einstellbar
  • Auch zur Bestimmung der Brominzahl geeignet
  • Formel-Editor für individuelle Berechnungen
  • Anwenderverwaltung/Passwort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EMV-Kompatibilität gemäß der Richtlinie des Rates: 2004/108/EG; angewandte harmonisierte Normen: EN 61326-1:2006; Niederspannungsrichtlinie gemäß EG-Richtlinie 2006/95/EG, Testbasis EN 61 010, Teil 1
Grundgerät, Generatorelektrode TZ 1752 mit Anschluss und Verbindungskabel, Magnetrührer TM 235 (bis 500 ml, 500 bis 2.000 U/min), Stativstab, Titrationsgefäß TZ 1751, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1150, Netzteil
Messeingangsindikatorelektrode: Anschluss für Doppel-Platinelektrode mit zwei 4-mm-Buchsen
Max. 80 % bei Temperaturen bis 31 °C, lineare Abnahme bis 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 40 °C
100 bis 240 V; Leistungsaufnahme: 30 VA
3 x USB (2 x USB-A und 1 x USB-B), 2 x RS-232-C und 1 x LAN
Polypropylen-Gehäuse, polyesterbeschichtete Fronttastatur
100 bis 240 V; 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 30 VA
10 °C bis 40 °C
50/60 Hz
Name des Produkts
SI Analytics™ Titrator TitroLine™ 7500 KF Trace-Modul 3 > 3 x USB (2 x USB-A und 1 x USB-B), 2 x RS-232-C und 1 x LAN