Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen
Speziell für die Trennung von Organochlor-Pestiziden entwickelt, die in EPA-Methoden 608 und 8081 aufgeführt sind
Marke:  Trajan™ 054256
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12995531
  • 655.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochinerte Säule
  • Geringes Säulenbluten
  • Kann mit Lösungsmittel gespült werden
  • Ideal für die EPA-Methoden 608 und 8081, Pestizide, Herbizide und Pharmazeutika
Spezifikation
Spezifikation
280/300 °C
14 % Cyanopropylphenylpolysiloxan
Suchtstoffanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse
0,25 μm
Forte™ BP10 (1701)
Quarzglas
0,25 mm
Gehäuse G46
-20° C bis +280/300°°C
30 m
Mäßig polar
Name des Produkts
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen > Filmdicke: 0.25 μm Innendurchmesser: 0.25 mm; Länge: 30 m