Learn More
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.2 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490390
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.2 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490390
10 Pc., 10 Stück
Click to view available options
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11490390
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014134.KK
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin slug
Namenshinweis 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.2 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 Pc.
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.6g
Form ≈2,6 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX20J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number014134.KK,014134.KD
ChargennummerT20I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number014134.KK,014134.KD
ChargennummerH06L69 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014134.KK,014134.KD
ChargennummerK10R029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014134.KK,014134.KD
ChargennummerW23A011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number014134.KK,014134.KD
Name des Produkts
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.2 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >