Learn More
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 2 mm (0.1 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Tin slug |
Namenshinweis | 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 Pc. |
Reinheit (%) | 99.995% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈1.3g |
Form | ≈1,3 g/Slug |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 2 mm (0.1 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction