Learn More
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.2 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin slug |
Namenshinweis | 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.2 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 Pc. |
Reinheit (%) | 99.999% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈2.6g |
Form | ≈2,6 g/Slug |
Name des Produkts
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 4 mm (0.2 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur