Learn More
Zinn(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
85.00 CHF - 244.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-47-3
Summenformel F2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 156.69
MDL-Nummer MFCD00042540
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10652345
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
308500050
5 g Glasflasche
211.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10450921
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
308501000
100 g Kunststoffflasche
85.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10657494
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
308505000
500 g Kunststoffflasche
244.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7783-47-3
F2Sn
156.69
MFCD00042540
Spezifikation
Zinn(II)-fluorid
Weiß
99%
SnF2
15, 8911
156.69
99%
7783-47-3
Pulver, Kristalle oder kristallines Pulver
F2Sn
MFCD00042540
Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
156.69
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-999-3
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals