Learn More
Zinn(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10652345
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10652345 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10652345
Marke: Thermo Scientific Acros 308500050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-47-3
Summenformel F2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 156.69
MDL-Nummer MFCD00042540
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-fluorid
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel SnF2
Merck Index 15, 8911
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Formelmasse 156.69
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Name des Produkts
Zinn(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >