Learn More
Zinn(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinn(II)-fluorid |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver, Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | SnF2 |
Merck Index | 15, 8911 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform |
Formelmasse | 156.69 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465802 | Analysenzertifikat | 09/09/2024 | 308500050,308505000,308501000 |
A0465394 | Analysenzertifikat | 03/09/2024 | 308500050,308505000,308501000 |
A0454445 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | 308500050,308505000,308501000 |
A0456506 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | 308500050,308505000,308501000 |
A0458907 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | 308500050,308505000,308501000 |
Sicherheit und Handhabung
- Tin(II) fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Stannous fluoride