Learn More
Zinnfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398738
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398738
15 x 15 cm
Click to view available options
Menge:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Artikelnummer. 11398738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041604.VA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 15 x 15 cm
Reinheit (%) 98.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈8.2g/15x15cm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27F017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
ChargennummerI13Y010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
ChargennummerL08K20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
ChargennummerC05U014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
ChargennummerC01Q25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
Name des Produkts
Zinnfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >