Learn More
Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10308940
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308940
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10308940
Marke: Thermo Scientific Acros 317811000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Grau
Namenshinweis -100 mesh
Schmelzpunkt 231.9°C
Siedepunkt 2270.0°C
Dichte 7.3000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel Sn
Menge 100 g
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Formelmasse 118.69
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tin, powder, -325 mesh
Name des Produkts
Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >