Learn More
Zinnfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388738
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388738
15 x 75 cm
Click to view available options
Menge:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Artikelnummer. 11388738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041604.VE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 15 x 75 cm
Reinheit (%) 98.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈8.2g/15x15cm
Form Folie
Name des Produkts
Zinnfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 98.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >