Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse abgewinkelt
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
71.00 CHF - 398.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10119360
|
Lenz Laborglasintrumente
03314170 |
1 l |
71.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10290921
|
Lenz Laborglasintrumente
03314173 |
2 l |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10283901
|
Lenz Laborglasintrumente
03314179 |
4 l |
320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10315171
|
Lenz Laborglasintrumente
03314185 |
6 l |
398.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10726951
|
Lenz Laborglasintrumente
03314176 |
3 l |
286.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- DIN 12394-konforme Destillationskolben und zusätzlich zur DIN-Norm
- Mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen (20°)
- Mit konischen Schliffverbindungen, mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
NS 29/32 Mittelhals |