Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse abgewinkelt
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03314173
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10290921
  • 107.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN 12394-konforme Destillationskolben und zusätzlich zur DIN-Norm
  • Mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen (20°)
  • Mit konischen Schliffverbindungen, mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
2 l
NS 29/32 Mittelhals