Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse abgewinkelt
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03314176
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN 12394-konforme Destillationskolben und zusätzlich zur DIN-Norm
- Mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen (20°)
- Mit konischen Schliffverbindungen, mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
3 l | |
NS 29/32 Mittelhals |