Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
63.00 CHF - 1380.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 17
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Verbindung des seitlichen Anschlusses Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Verbindung des seitlichen Anschlusses Preis Menge & Verfügbarkeit  
10622662
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03313137
100 ml Seitenhals NS 14/23 Mittelhals NS 24/29 Side Neck NS 14/23
63.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10631702
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03314476
3 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 29/32 Side Neck NS 29/32
329.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10433111
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03315473
2 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 Side Neck NS 29/32
126.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10000241
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03314488
10 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 29/32 Side Neck NS 29/32
817.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10191991
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03313258
500 ml Seitenhals NS 19/26 Mittelhals NS 24/29 Side Neck NS 19/26
94.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10234241
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03315482
5 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 Side Neck NS 29/32
328.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10280921
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03315470
1 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 Side Neck NS 29/32
140.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10335601
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03315476
3 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 Side Neck NS 29/32
333.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10411093
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03314485
6 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 29/32 Side Neck NS 29/32
526.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10468402
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03315494
20 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 Side Neck NS 29/32
1380.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10490893
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03314479
4 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 29/32 Side Neck NS 29/32
370.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10520002
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente
03315479
4 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 Side Neck NS 29/32
272.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 31-07-2025
Add to basket
10578791
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente
03313270
1 l Seitenhals NS 19/26 Mittelhals NS 24/29 Side Neck NS 19/26
109.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 31-07-2025
Add to basket
10590112
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente
03314273
2 l Seitenhals NS 19/26 Mittelhals NS 29/32 Side Neck NS 19/26
175.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 22-07-2025
Add to basket
10632852
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente
03313158
500 ml Seitenhals NS 14/23 Mittelhals NS 24/29 Side Neck NS 14/23
89.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 22-07-2025
Add to basket
10716761
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente
03313273
2 l Seitenhals NS 19/26 Mittelhals NS 24/29 Side Neck NS 19/26
181.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 31-07-2025
Add to basket
10791352
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasintrumente
03315485
6 l Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 Side Neck NS 29/32
362.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 31-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Rundbodenkolben mit drei Hälsen
  • Destillationskolben mit abgewinkelten Seitenhälsen
  • Gemäß DIN 12394
  • Zwei abgewinkelte Seitenhälse (20°)
  • Konische Schliffverbindungen
  • Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Specifications
Specifications
Borosilikatglas 3.3
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen