Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03315494
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rundbodenkolben mit drei Hälsen
- Destillationskolben mit abgewinkelten Seitenhälsen
- Gemäß DIN 12394
- Zwei abgewinkelte Seitenhälse (20°)
- Konische Schliffverbindungen
- Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
345 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40 |
20 l | |
Side Neck NS 29/32 |