Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03315485
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10791352
  • 362.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rundbodenkolben mit drei Hälsen
  • Destillationskolben mit abgewinkelten Seitenhälsen
  • Gemäß DIN 12394
  • Zwei abgewinkelte Seitenhälse (20°)
  • Konische Schliffverbindungen
  • Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
263 mm
Borosilikatglas 3.3
Seitenhals NS 29/32 Mittelhals NS 45/40
6 l
Side Neck NS 29/32