Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
37.65 CHF - 135.00 CHF
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10800391
|
SCAT™
108021 |
Gewinde 1: 2 Zoll BSP/G2 Zoll (f), Gewinde 2: S60 (m) | Gray |
37.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10890381
|
SCAT™
107091 |
Gewinde 1: 63 B (f), Gewinde 2: S60/61 (m) | Weiß |
62.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10795821
|
SCAT™
107994 |
Gewinde 1: GL/S40 (f), Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
62.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10151260
|
SCAT™
107995 |
Gewinde 1: GL38, Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
64.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10600051
|
SCAT™
107094 |
Gewinde 1: GL45 (f), Gewinde 2: S55 (m) | Colorless |
37.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14716301
|
SCAT™
108081 |
Gewinde 1: GL45 (m), Gewinde 2: S40/41 (f) | Colorless |
64.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10859680
|
SCAT™
107015 |
Gewinde 1: GL45 (m), Gewinde 2: 2 Zoll Tri-Sure (m) | Weiß |
62.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10384900
|
SCAT™
107996 |
Gewinde 1: GL45 (m), Gewinde 2: GL32 (f) | Colorless |
62.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10620061
|
SCAT™
107014 |
Gewinde 1: GL45 (m), Gewinde 2: R2 Zoll BSP/G2 Zoll (m) | Colorless |
62.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10364900
|
SCAT™
107085 |
Gewinde 1: GL45, Gewinde 2: R1 1/2 Zoll (m) | Weiß |
62.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10160050
|
SCAT™
107022 |
Gewinde 1: R2 Zoll BSP/G2 Zoll (f), Gewinde 2: 2 in. TriSure (m) | Orange |
37.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10661001
|
SCAT™
108022 |
Gewinde 1: S60 (m), Gewinde 2: R2 Zoll BSP/G2 Zoll (m) | Black |
37.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10130580
|
SCAT™
107028 |
Gewinde 1: R 1 1/2 in. (f), Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
66.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10809350
|
SCAT™
107024 |
Gewinde 1: R2 Zoll BSP/G2 Zoll (f), Gewinde 2: S55 (f) | Grün |
37.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10314370
|
SCAT™
107023 |
Gewinde 1: R2 Zoll BSP/G2 Zoll (f), Gewinde 2: S60/61 (f) | Yellow |
37.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10130180
|
SCAT™
107093 |
Gewinde 1: S51 (f), Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
64.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10508130
|
SCAT™
107099 |
Gewinde 1: S55 (f), Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
62.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10211750
|
SCAT™
107090 |
Gewinde 1: S 60/61 (f) Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
62.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10323870
|
SCAT™
107089 |
Gewinde 1: S60/61, Gewinde 2: S55 (m) | Colorless |
66.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10347759
|
SCAT™
108061 |
Gewinde 1: S50 (f), Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
62.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10170130
|
SCAT™
107092 |
Gewinde 1: S51 (m), Gewinde S55 (f) | Colorless |
62.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10671991
|
SCAT™
107086 |
Gewinde 1: S51 (m), Gewinde 2: S60/61 (f) | Colorless |
64.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10292480
|
SCAT™
107084 |
Gewinde 1: S55 (m), Gewinde 2: S50 (f) | Colorless |
81.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10580061
|
SCAT™
107074 |
Gewinde 1: S60/61 (f), Gewinde 2: GL25 (m) | Colorless |
87.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10755372
|
SCAT™
108029 |
Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: 2 Zoll Tri-Sure (m) | Colorless |
87.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10598120
|
SCAT™
107097 |
Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: S51 (f) | Colorless |
86.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10150610
|
SCAT™
107096 |
Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: S55 (f) | Colorless |
62.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10670451
|
SCAT™
107079 |
Gewinde 1: S71 (f), Gewinde 2: GL45 (m) | Colorless |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17893520
|
SCAT™
108279 |
Gewinde 1: S60/61 (m), Gewinde 2: GL45 (f) | Colorless |
87.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17987240
|
SCAT™
107146 |
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: S65 (f) | Gray |
86.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17927270
|
SCAT™
108066 |
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: B83 (f) | Gray |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17940040
|
SCAT™
107163 |
Gewinde 1: S55 (m), Gewinde 2: S50 (f) | Gray |
49.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
SCAT Gewindeadapter sind bestens geeignet zum Verbinden von Safety Caps, Safety Waste Caps, Funnels, Kanistern oder weiteren Ent- und Versorgungseinheiten- Hergestellt aus Polypropylen (PP) material- Verfügbar in einer Vielzahl von Gewindegrößen- Passend für alles SCAT Caps, Trichter, oder KanisterSpezifikation
Gewindeadapter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Gewindeadapter, PP