Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Brand:  SCAT™ 107084
64.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10292480
  • 81.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
SCAT™ Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Safety Waste Caps, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
  • Aus Polypropylen (PP)
  • In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
  • Geeignet für alle SCAT™ Kappen, Trichter oder Kanister
Specifications
Specifications
Gewinde 1: S55 (m), Gewinde 2: S50 (f)
Colorless
Polypropylene
Gewindeadapter
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SCAT™ Gewindeadapter, PP > Gewindeadapter; Gewinde 1: S55 (m), Gewinde 2: S50 (f); Farbe: Farblos; Typ: Gewindeadapter; Material: Polypropylen