Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PP
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke:  SCAT™ 107091
49.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10890381
  • 62.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
SCAT™ Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Safety Waste Caps, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
  • Aus Polypropylen (PP)
  • In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
  • Geeignet für alle SCAT™ Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
Spezifikation
Gewinde 1: 63 B (f), Gewinde 2: S60/61 (m)
Weiß
Polypropylene
Gewindeadapter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Gewindeadapter, PP > Gewinde 1:63B (w), Gewinde 2:S60/61 (m)