Learn More
Thioharnstoff, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10790682
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioharnstoff, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10790682
Marke: Thermo Scientific Acros 424542500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thioMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiourea
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (On dried basis) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCSNH2
Menge 250 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Empfindlichkeit (to bismuth) Passes Test
Merck Index 15, 9521
Löslichkeitsinformationen (16.5g in 100ml water,25°C) Passes test
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer424542500,424540010
ChargennummerA0472659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer424542500,424540010
ChargennummerA0457631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Artikelnummer424542500,424540010
ChargennummerA0453261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer424542500,424540010
ChargennummerA0393546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer424542500,424540010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiourea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Thioharnstoff, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >