Learn More
Thioharnstoff, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10780682
Zum Warenkorb hinzufügen
Thioharnstoff, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10780682
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10780682
Marke: Thermo Scientific Acros 424540010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-56-6
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00008067
InChI-Schlüssel UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC-Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiourea
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (On dried basis) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCSNH2
Menge 1 kg
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Empfindlichkeit (to bismuth) Passes Test
Merck Index 15, 9521
Löslichkeitsinformationen (16.5g in 100ml water,25°C) Passes test
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Thioharnstoff, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >