Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten
BIOPHARMA
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Marke:  Thermo Scientific™ 140654
354.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10504394
  • 489.00 CHF / 48 Stück
Zellbiologie Promotion
Aktionscode 24071 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Description
Kultivieren Sie die meisten Zelltypen ohne Matrixbeschichtung mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Membraneinsätzen in Multischalen.
Eigenschaften:
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandelt und auf Zelladhäsion getestet
  • Kleine Flügel bieten besseren Halt für einfachere Handhabung
  • Nicht toxisch und nicht pyrogen
Bestellinformationen:
Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Polycarbonat-Zellkultureinsätze mit einer Porengröße von 3 Mikrometer in 12-Well-Mikrotiterplatte
1,13 cm2
1,1 ml
3 μm
Multischale 12
48
Klar
Steril
12
Polycarbonat (Membran)
< 1,7 x 10^6
Kultureinsatz
12
12-Well-Platte
Cell ID
12
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184869 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number140654
Chargennummer166078 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140654
Chargennummer182556 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140654
Chargennummer163782 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140654
Chargennummer184869 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number140654
Promotions
Promotions
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-12-31
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat-Zellkultureinsätze in Multi-Well-Platten > Zur Verwendung mit Multischalen 12; Porengröße 3 μm; < 1,7 x 106 Poren/cm2
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.