Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Stratos™ 4-Platz-Ausschwingrotor
Für den Einsatz mit Thermo Scientific Sorvall Stratos Zentrifugen in den Ausschwingrotoren 75-003-047 mit 4 Plätzen mit Rundbecher 75-008-172
113.00 CHF - 126.63 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 4 x 180 Ausschwingrotor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10410083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75008183
Grün/gelb
126.63 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10459502
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75008182
Grün
124.62 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10358082
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75008187
Braun
124.62 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10509151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75008185
Weiß
124.62 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10039500
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75008186
Rot
124.62 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10568761
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
75008188
Grau N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Röhrchengrößen von 1.5 bis 100 ml, einschließlich Urinröhrchen
Bestellinformation
Die Adapter sind einzeln lieferbar und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
4 x 180 Ausschwingrotor
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Stratos™ 4-Platz-Ausschwingrotor