Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Stratos™ 4-Platz-Ausschwingrotor
Für den Einsatz mit Thermo Scientific Sorvall Stratos Zentrifugen in den Ausschwingrotoren 75-003-047 mit 4 Plätzen mit Rundbecher 75-008-172
Marke:  Thermo Scientific™ 75008182
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10459502
  • 124.62 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für 1,5 bis 100 ml-Röhrchen, einschließlich Urinröhrchen
Bestellinformation
Die Adapter sind einzeln lieferbar und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 x 180 Ausschwingrotor
Grün
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Stratos™ 4-Platz-Ausschwingrotor > Adapter, für 1 x 50 ml-Standardröhrchen