Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Stratos™ 4-Platz-Ausschwingrotor
Für den Einsatz mit Thermo Scientific Sorvall Stratos Zentrifugen in den Ausschwingrotoren 75-003-047 mit 4 Plätzen mit Rundbecher 75-008-172
Marke:  Thermo Scientific™ 75008186
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10039500
  • 124.62 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • Für 1,5 bis 100 ml-Röhrchen, einschließlich Urinröhrchen
Order Info
Die Adapter sind einzeln lieferbar und müssen in der richtigen Menge für den entsprechenden Rotor bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
4 x 180 Ausschwingrotor
Rot
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapter für Stratos™ 4-Platz-Ausschwingrotor > Adapter, für 7 15-ml-Standardröhrchen