Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
14165.00 CHF - 17510.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 |
---|---|
Reglertyp | Mikroprozessor |
Fassungsvermögen | 4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor |
Max. RZB | 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor |
Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) |
Produktcode | Marke | Modell | Gekühlt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Gekühlt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17130609
|
Thermo Scientific™
75009951 |
Nur für den allgemeinen Gebrauch | Nein |
14165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17140609
|
Thermo Scientific™
75009953 |
Nur für den allgemeinen Gebrauch | Ja |
17255.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17190609
|
Thermo Scientific™
75009971 |
IVD-zertifiziert | Nein |
14680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17100619
|
Thermo Scientific™
75009973 |
IVD-zertifiziert | Ja |
17510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
- Technology optimizes safety and improves separations.
Explore our clinical centrifuge portfolio for diverse clinical applications.
Learn more
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 | |
4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor | |
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Rotoren sind separat zu erwerben | |
9 Beschl./10 Verzög. | |
Je | |
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion | |
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.) |
Mikroprozessor | |
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor | |
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Kann bis zu 6 Programme speichern | |
Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast | |
Nein | |
Universalzentrifuge | |
208/230 V |