Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Ergonomisches Design, kontrastreiche Anwenderoberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75009951
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17130609
Beschreibung
Beschreibung
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
  • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
    4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor
    15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
    LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste
    Energieeffizient, weniger Abfall
    Kann bis zu 6 Programme speichern
    9 Beschl./10 Verzög.
    Je
    SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
    Ja
    208/230 V
    Mikroprozessor
    25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
    No
    Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
    Rotoren sind separat zu erwerben
    Nur für den allgemeinen Gebrauch
    Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast
    Nein
    Universalzentrifuge
    83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.)