Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Glühwürmchen-Luziferase-Assays für Anwendungen des Hochdurchsatz-Screenings durchführen.
294.00 CHF - 1510.00 CHF
Spezifikation
Typ Assay-Kit
Ziel Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Cypridina-Luziferase
Assay Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15275663
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
16197
Kit für 1000 Reaktionen
1510.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15255663
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
16196
100 Reaktionskit
294.00 CHF
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Cypridina-Luziferase
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
D-Luciferin
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit