Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Glühwürmchen-Luziferase-Assays für Anwendungen des Hochdurchsatz-Screenings durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 16197
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15275663
  • 1454.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific Pierce Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit misst die Aktivität der Glühwürmchen-Luziferase in der Zellkultur von Säugetieren mit einem einzigen Schritt zur Reagenzienzugabe und eignet sich somit ideal für Hochdurchsatz-Screenings (HTS).
Dieses Luziferase-Assay-Kit vom Glow-Typ wurde für die Verwendung mit kultivierten Säugetierzellen entwickelt, die mit Vektoren transfiziert werden, die das entsprechende Glühwürmchen-Luziferase-Reporterenzym exprimieren. Mehrere Funktionen machen das Kit besonders geeignet für Luminometer ohne Injektoren und für Hochdurchsatz-Screening (HTS)-Anwendungen. Das komfortable, homogene Protokoll in einem Schritt minimiert die Handhabungsschritte und unterstützt so die Automatisierung. Kombinieren Sie einfach die mitgelieferte Substratlösung und den Assay-Puffer zu einer einzigen Arbeitslösung und geben Sie diese dann in die Mikrotiterplatten-Wells, die die transfizierten, behandelten Zellen enthalten. Das stabile Ausgabesignal (Glühen) dieses Systems bietet Flexibilität hinsichtlich der Inkubationszeit. Bei Verwendung mit Thermo Scientific Firefly Luc Plasmids stellt das Kit ein hochempfindliches biolumineszentes Reporter-Assay-System für den Nachweis von Promoter- oder Pfadaktivität dar.
Leistungsmerkmale:
  • Empfindlich - hochsensibler Nachweis von Glühwürmchen-Luziferase-Aktivität
  • Praktisch - einschrittiges Mix-and-Read-Protokoll; keine zusätzlichen Reagenzien erforderlich
  • Stabil- erhöhte Halbwertszeit und Stabilität des Signals im Vergleich zu Flash-Assays
  • Einfach - erfordert kein Luminometer mit Injektoren
  • Geeignet für Automatisierungsprozesse - für Assays mit hohem Durchsatz geeignet
Enthält:
Assay-Puffer und Substratlösung (100X)
Erfordert:
Glühwürmchen-Luziferase und Luminometer oder ein anderes Instrument zur Überwachung der Lumineszenz, z. B. Thermo Scientific Luminoskan Ascent und Varioskan Flash Mikrotiterplatten-Lesegeräte.
Anwendungen:
  • Promoter-Studien zur Analyse cis- und trans-wirkender regulatorischer Elemente
  • Medikamenten-Screening
  • siRNA- und miRNA-Screening
  • Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten
  • Proteinlokalisierungsreporter-Assays
  • Signaltransduktionsweganalyse
Produktspezifische Informationen:
Glühwürmchen-Luziferase ist ein 62 kDa-Protein, das in der Natur von mehreren Arten der Lampyridae-Käferfamilie produziert wird, zu denen die Gattungen Photinus und Luciolagehören. Die Thermo Scientific Red Firefly Luciferase hat einen Emissionsbereich von 560 bis 700 nm (λ max =613 nm). Das biolumineszente Signal von Glühwürmchen-Luziferase stammt aus der Oxidation von D-Luciferin. Die Lichtleistung, die mit einem Luminometer erfasst wird, kann mit der Menge an Glühwürmchen-Luziferase-Protein korreliert werden, das produziert wird und zur Bestimmung der Aktivität des Promoters verwendet wird, der die Luziferaseexpression antreibt. Die Biolumineszenz der Glühwürmchen-Luziferase bietet Forschern einen nicht-radioaktiven Assay zur Messung der transkriptionellen Aktivität regulatorischer Elemente. Die Aktivität des Glühwürmchen-Luziferase-Reporters kann zur Bestimmung der Promoter-Aktivität, zur Untersuchung der Upstream-Pfadaktivität in der Zelle oder zur Bestimmung der Wirkung von Aktivatoren oder Inhibitoren verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
1000 Luziferase-Assays in Mikrotiterplatten-Wells
• Firefly Luc One-Step Substrat, lyophilisiert (ergibt 1 ml von 1X), Lagerung bei -20°C
• Firefly Luc One-Step Assay-Puffer, 115 ml, Lagerung bei -20°C
Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
D-Luciferin
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Cypridina-Luziferase
Kit für 1000 Reaktionen
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat