Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Glühwürmchen-Luziferase-Assays für Anwendungen des Hochdurchsatz-Screenings durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 16196
215.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
217.36 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15255663
  • 286.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
100 Luziferase-Assays in Mikrotiterplatten-Wells
• Firefly Luc One-Step Substrat, lyophilisiert (ergibt 1 µl von 1X), Aufbewahrung bei -20 °C
• Firefly Luc One-Step Assay-Puffer, 11 ml, Aufbewahrung bei -20 °C
Nach Erhalt Kit bei -20°C lagern.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
D-Luciferin
Luziferase, Glühwürmchen-Luziferase, Cypridina-Luziferase
100 Reaktionskit
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA408443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number16196
ChargennummerZK406089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number16196
ChargennummerZK406089A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number16196
ChargennummerZJ403698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog Number16196
ChargennummerZI392061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number16196
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit > 100 Reaktionen/Kit