Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Labor-Kühlschränke und Tiefkühlgeräte mit Temperaturkartierung
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice von Laborkühlschränken und Tiefkühlgeräten mit Temperaturkartierung für alle Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte, außer TSX505 und Jewett Kühl-/Tiefkühlgeräte, inbegriffen ist
Marke:  Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003482
Artikelnummer. 15661539
  • 4895.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts. - Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
Temp.-Kart.
  • Tests und Ergebnisse dersTemperatur-Mappings: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät in Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck des Systems betrieben wird.
Mehrpunkt-Temperatur-Mapping über einen Zeitraum von 24 Stunden mit Datenintervallen von 1 Minute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte (+5 bis -40 °C), einschließlich aller Thermo Scientific Laborkühlschränke und Tiefkühlgeräte, außer TSX505 und Jewett Kühl-/Tiefkühlgeräte
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, Temperatur-Mapping bei leerer Kammer und bei offener Tür und Leistungsverlusttest. Temperatur-Mapping: 24 Stunden Multi-Point-Mapping.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Labor-Kühlschränke und Tiefkühlgeräte mit Temperaturkartierung >