Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-Säulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen.
Marke:  Thermo Scientific™ 088644
830.63 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15407162
  • 874.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die neuen Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasensäulen dienen der leistungsstarken Umkehrphasen-HPLC- und LC/MS-Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern (MAbs), Fragmenten, Varianten, Antikörper-Arzneimittelkonjugaten (ADCs), PEGylierten Proteinen und bispezifischen Proteinen. Die Säulen weisen eine ausgezeichnete Auflösung, lange Lebensdauer und geringe Verschleppung auf. Oberflächenchemie, Partikelgröße und Porendurchmesser wurden für Trennungen mit hoher Auflösung optimiert.
Kompatibel mit in HPLC und MS unter RP-Bedingungen verwendetem organischem Lösungsmittel
  • Das Harz basiert auf hydrophoben, äußerst makroporösen 4-µm-Polymerpartikeln
  • Stabilität bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und hohen Temperaturen (bis zu 110 °C)
Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Polymerharz mit Porendurchmesser von 1.500 Å
  • Effiziente Trennung von Proteinmolekülen mit sehr geringer Verschleppung
Für Trennungen von Biomolekülen in Umkehrphasen-LC und -LC/MS
  • Ausgezeichnete Auflösungsleistung bei monoklonalen Antikörpern und verwandten Substanzen
  • Hohe Effizienz und geringe Verschleppung
  • Exzellente MS-Kompatibilität
  • Breiter pH-Betriebsbereich: 0 bis 14
  • Hohe Temperaturstabilität: bis zu 110 °C
  • Hoher Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
4 μm
1500 Å
< 110 °C
MAbPac
Umkehrphase
Bio-LC
3 mm
4000 psi (275 bar)
0 bis 14
Each
Phenyl (Ph)
DVB (Divinylbenzol)-Polymer
Umkehrphase
Responsibly packaged
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer002225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number088644
Chargennummer002224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number088644
Chargennummer002282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number088644
Chargennummer002281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number088644
Chargennummer002280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number088644
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.