Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Säulenschutz
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 25005-014006
452.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11598680
  • 454.67 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Die Hypersil GOLD HPLC Säulen bieten einen hervorragenden Peak Shape und sind für alle Analyttypen geeignet
  • Deutliche Reduktion beim Peak-Tailing, während die Selektivität der C18-Säulen beibehalten wird
  • Exzellente Auflösung, Effektivität und Sensitivität
  • Verlässlichkeit in Genauigkeit und Qualität der Analysendaten
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
10 mm
4 mm
C18
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Javelin™ Säulenschutz > Partikelgröße: 5 μm; 10 x 4,0 mm (L x ID)