Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, Pyruvat
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, Pyruvat wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke:  Gibco™ 11995123
1022.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11360882
  • 1126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen (HUVEC) und glatte Muskelzellen sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Hohe Glukosekonzentration, L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
  • Ohne: HEPES
Verwendung von DMEM
  • DMEM unterscheidet sich eindeutig durch seine vierfach höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen gegenüber dem originalen Eagle's Minimal Essential Medium.
  • Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
  • DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Keine HEPES
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
10 l
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
1 X
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Steril gefiltert
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Säugetierzellkultur
Gibco™, SynerGy™
Umgebungstemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0436318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11995065,119950025,11995123,119951000,11995115,11995040,119955000
Chargennummer2571538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11995065,11995123,11995115,11995040
Chargennummer2571540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11995065,11995123,11995115,11995040
Chargennummer2661720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11995065,11995123,11995115,11995040
Chargennummer2537570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11995065,11995123,11995115,11995040
Name des Produkts
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, Pyruvat > 10 l
Zu medizinischen Zwecken darf dieses Produkt gemäß Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden. Kunden, die Gibco DMEM in einem Herstellungsprozess verwenden und dafür bei der FDA eine Lizenz beantragt haben, können bei Life Technologies eine Vollmacht als Referenz für unser Typ II Drug Master File (DMF) erhalten. Für Ex-vivo-Humangewebe und die Verarbeitung von Zellkulturen.